Learn More
Abnova™ Human ANXA9 Full-length ORF (AAH05830, 1 a.a. - 338 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH05830 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8416 |
Molekulargewicht | 62.92kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162432
|
Abnova™
H00008416-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152432
|
Abnova™
H00008416-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The annexins are a family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Members of the annexin family contain 4 internal repeat domains, each of which includes a type II calcium-binding site. The calcium-binding sites are required for annexins to aggregate and cooperatively bind anionic phospholipids and extracellular matrix proteins. This gene encodes a divergent member of the annexin protein family in which all four homologous type II calcium-binding sites in the conserved tetrad core contain amino acid substitutions that ablate their function. However, structural analysis suggests that the conserved putative ion channel formed by the tetrad core is intact. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPSLTQEILSHLGLASKTAAWGTLGTLRTFLNFSVDKDAQRLLRAITGQGVDRSAIVDVLTNRSREQRQLISRNFQERTQQDLMKSLQAALSGNLERIVMALLQPTAQFDAQELRTALKASDSAVDVAIEILATRTPPQLQECLAVYKHNFQVEAVDDITSETSGILQDLLLALAKGGRDSYSGIIDYNLAEQDVQALQRAEGPSREETWVPVFTQRNPEHLIRVFDQYQRSTGQELEEAVQNRFHGDAQVALLGLASVIKNTPLYFADKLHQALQETEPNYQVLIRILISRCETDLLSIRAEFRKKFGKSLYSSLQDAVKGDCQSALLALCRAEDMSpezifikation
AAH05830 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62.92kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANX31 | |
ANXA9 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8416 | |
ANXA9 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ANXA9 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |