missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human AP2B1 Partial ORF (NP_001273.1, 585 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001273.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 163
Molekulargewicht 33.11kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16184434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000163-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16174434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000163-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene is one of two large chain components of the assembly protein complex 2, which serves to link clathrin to receptors in coated vesicles. The encoded protein is found on the cytoplasmic face of coated vesicles in the plasma membrane. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: SHGIHRKHLPIHHGSTDAGDSPVGTTTATNLEQPQVIPSQGDLLGDLLNLDLGPPVNVPQVSSMQMG
Spezifikation

Spezifikation

NP_001273.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.11kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADTB2/AP105B/AP2-BETA/CLAPB1/DKFZp781K0743
AP2B1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
163
AP2B1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SHGIHRKHLPIHHGSTDAGDSPVGTTTATNLEQPQVIPSQGDLLGDLLNLDLGPPVNVPQVSSMQMG
RUO
AP2B1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen