Learn More
Gibco™ Human Apo-SAA1 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
300-53-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-53-500UG). Recombinant Human Apo-SAA1 is an 11.7 kDa protein containing 105 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P0DJI8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 6288 |
| Molekulargewicht | 11.7 kDa |
| Name | Human Apo-SAA1 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |