Learn More
Invitrogen™ Human ApoB ELISA Kit
Artikelnummer. 17105129
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17105129 5 x 96 Tests 1 Stück
17824130 10 x 96 Tests 10 Stück
16642003 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17105129 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH34RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human ApoB quantitates human ApoB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ApoB.
Apolipoprotein B (Apo B) im menschlichen Plasma ist ein Hauptprotein von Lipoproteinen niedriger Dichte (LDL) und einer Molekularmasse von ungefähr 260-500 kDa. Apolipoprotein B bindet an spezifische Rezeptoren auf Zellmembranen und ist an der Entfernung von LDL- und VLDL-Cholesterin (Lipoprotein) mit sehr niedriger Dichte aus der Zirkulation beteiligt. LDL (Low Density Lipoprotein) ist das Trägerprotein für Cholesterin im Blut. LDL bindet an seinen Rezeptor an den Kapillarwänden und vermittelt so die Aufnahme und Entfernung von Cholesterin aus der Zirkulation. In atherosklerotischen Läsionen wird oxidativ modifiziertes LDL gefunden und oxidiertes LDL von Makrophagen über den Scavenger-Rezeptor A und CD36 spezifisch erkannt und aufgenommen. Oxidiertes LDL kann ein Marker für Atherosklerose sein, aber die präzisen Veränderungen des oxidierten LDL sind nicht gut beschrieben. MDA-oxidiertes LDL scheint sich von LDL-oxidiertem auf andere Weise zu unterscheiden. Apolipoprotein B wird meist in der Leber synthetisiert und ist ein großes Apolipoprotein von Pipoproteinen mit sehr niedriger Dichte, mittlerer Dichte und niedriger Dichte (LDL) sowie ein wichtiger Bestandteil von Lipoprotein (a). Apolipoprotein B ist ein Ligand für den LDL-Rezeptor und erhöhte Spiegel sind mit vorzeitiger Atherosklerose assoziiert. Der normale Apolipoprotein-B-Plasmaspiegel liegt bei etwa 800 mg/l. Apolipoprotein B tritt im Plasma als zwei Hauptisoformen auf, apoB-48 und apoB-100. Die Darm- und die Leberformen von Apolipoprotein B werden durch ein einziges Gen aus einer einzigen, sehr langen mRNA codiert. Die beiden Isoformen haben eine gemeinsame N-Terminal-Sequenz. Das kürzere apoB-48-Protein wird nach der RNA-Bearbeitung des apoB-100-Transkripts bei Rückstand 2180 (CAA-UAA) erzeugt, was zur Erzeugung eines Stopp-Codon und zur vorzeitigen Beendigung der Translation führt. Mutationen im Apolipoprotein-B-Gen oder in seiner regulatorischen Region verursachen Hypobetalipoproteinämie, normotriglyceridämische Hypobetalipoproteinämie und Hypercholesterinämie aufgrund von Apolipoproteinen B mit defekten Liganden, Erkrankungen, die den Cholesterinspiegel im Plasma und den Apolipoprotein B-Spiegel beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AA1064; Ac1-060; AI315052; Apo B100; Apo B-100; APO B-48; apoB; apo-B; ApoB-100; apoB-48; Apolipo b; Apolipoprotein B; Apolipoprotein B (einschließlich Ag(x)-Antigen); Apolipoprotein B PI; Apolipoprotein B100; Apolipoprotein B-100; Apolipoprotein B46; Apolipoprotein B47; Apolipoprotein B48; Apolipoprotein B-48; Apolipoprotein B49; FLDB; LDLCQ4; LOX-1; MCG_129875; MGC176318; Ox-LDL-Rezeptor 1
Assay-Bereich 0,21 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,21 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P04114.
Gensymbol APOB
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Apolipoprotein B
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min