Learn More
Gibco™ Human ApoE3 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
350-02-1MG will be provided as 2 x 500 μg (350-02-500UG). Recombinant Human ApoE3 is a 34.4 kDa protein containing 300 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P02649 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 348 |
| Molekulargewicht | 34.4 kDa |
| Name | Human ApoE3 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 500 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |