missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human APPL1 Full-length ORF (NP_036228.1, 1 a.a. - 709 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036228.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 26060 |
Molekulargewicht | 106.1kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16158042
|
Abnova™
H00026060-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16168042
|
Abnova™
H00026060-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene has been shown to be involved in the regulation of cell proliferation, and in the crosstalk between the adiponectin signalling and insulin signalling pathways. The encoded protein binds many other proteins, including RAB5A, DCC, AKT2, PIK3CA, adiponectin receptors, and proteins of the NuRD/MeCP1 complex. This protein is found associated with endosomal membranes, but can be released by EGF and translocated to the nucleus. [provided by RefSeq]
Sequence: MPGIDKLPIEETLEDSPQTRSLLGVFEEDATAISNYMNQLYQAMHRIYDAQNELSAATHLTSKLLKEYEKQRFPLGGDDEVMSSTLQQFSKVIDELSSCHAVLSTQLADAMMFPITQFKERDLKEILTLKEVFQIASNDHDAAINRYSRLSKKRENDKVKYEVTEDVYTSRKKQHQTMMHYFCALNTLQYKKKIALLEPLLGYMQAQISFFKMGSENLNEQLEEFLANIGTSVQNVRREMDSDIETMQQTIEDLEVASDPLYVPDPDPTKFPVNRNLTRKAGYLNARNKTGLVSSTWDRQFYFTQGGNLMSQARGDVAGGLAMDIDNCSVMAVDCEDRRYCFQITSFDGKKSSILQAESKKDHEEWICTINNISKQIYLSENPEETAARVNQSALEAVTPSPSFQQRHESLRPAAGQSRPPTARTSSSGSLGSESTNLAALSLDSLVAPDTPIQFDIISPVCEDQPGQAKAFGQGGRRTNPFGESGGSTKSETEDSILHQLFIVRFLGSMEVKSDDHPDVVYETMRQILAARAIHNIFRMTESHLLVTCDCLKLIDPQTQVTRLTFPLPCVVLYATHQENKRLFGFVLRTSSGRSESNLSSVCYIFESNNEGEKICDSVGLAKQIALHAELDRRASEKQKEIERVKEKQQKELNKQKQIEKDLEEQSRLIAASSRPNQASSEGQFVVLSSSQSEESDLGEGGKKRESEASpezifikation
NP_036228.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
106.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APPL/DIP13alpha | |
APPL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26060 | |
APPL1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
APPL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |