missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human APRIN Partial ORF (NP_055847, 1168 a.a. - 1259 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00023047-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166882

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: GRIKGRLDSSEMDHSENEDYTMSSPLPGKKSDKRDDSDLVRSELEKPRGRKKTPVTEQEEKLGMDDLTKLVQEQKPKGSQRSRKRGHTASES
Spezifikation

Spezifikation

NP_055847
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GRIKGRLDSSEMDHSENEDYTMSSPLPGKKSDKRDDSDLVRSELEKPRGRKKTPVTEQEEKLGMDDLTKLVQEQKPKGSQRSRKRGHTASES
RUO
PDS5B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23047
APRIN (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APRIN/AS3/CG008/FLJ23236/KIAA0979/RP1-267P19.1
PDS5B
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote