Learn More
R&D Systems™ Human Aquaporin 5/AQP5 (NP_001642.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18421900
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18421900 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18421900 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen Aquaporin-5
Zugriffsnummer NP_001642.1
Gen-ID (Entrez) 362
Gen-Alias AQP5, AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5, PPKB
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg