Learn More
Invitrogen™ Human Artemin ELISA Kit
Description
Human Artemin quantitates human Artemin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Artemin.
Das von diesem Gen codierte Protein ist ein Mitglied der aus Gliazellen gewonnenen neurotophischen Faktorfamilie (GDNF) von Liganden, die eine Gruppe von Liganden innerhalb der TGF-beta-Superfamilie von Signalmolekülen sind. GDNFs haben einzigartige neurotrophische Eigenschaften und können für die Gentherapie bei neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt werden. Artemin hat sich in der Kultur gezeigt, um das Überleben einer Reihe von peripheren Neuronenpopulationen und mindestens einer Population von dopaminergen ZNS-Neuronen zu unterstützen. Seine Rolle im PNS und ZNS wird durch sein Expressionsmuster in der Nähe dieser Neurone weiter untermauert. Dieses Protein ist ein Ligand für den RET-Rezeptor und verwendet GFR-alpha 3 als Korezeptor. Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche Isoformen kodieren.
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | Artemin; ARTN; Enovin; EVN; NBN; Neublastin; neurotropher Faktor |
| Assay-Bereich | 4,10 bis 1.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q5T4W7. |
| Gensymbol | ARTN |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |