missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Arylsulfatase A/ARSA Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18733037
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18733037 25 μg 25 Mikrogramm
18169460 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18733037 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB2485SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Arylsulfatase A/ARSA Monoclonal specifically detects Arylsulfatase A/ARSA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arylsulfatase A/ARSA
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 324802
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer AAH14210
Gen-Alias ARSA, arylsulfatase A, ASA, Cerebroside 3-sulfatase, cerebroside-sulfatase, EC 3.1.6, EC 3.1.6.8, MLD
Gensymbole ARSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Arylsulfatase A/ARSA Arg19-Ala507 Accession # AAH14210
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 410
Testspezifität Detects human Arylsulfatase A/ARSA in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 20-50% cross-reactivity with recombinant mouse ARSA is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.