missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes ATG10, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
ATG-10 Synthetisches Peptid, PEP-0571, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem ATG-10 überein. PEP-0571 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20454 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 83734 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9H0Y0 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes ATG10 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?