Learn More
Abnova™ Human ATG7 Full-length ORF (NP_006386.1, 1 a.a. - 703 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006386.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10533
Molekulargewicht 104.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185252
Unterlagen ansehen Promotion Details
Abnova™
H00010533-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16175252
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00010533-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
This gene was identified based on homology to Pichia pastoris GSA7 and Saccharomyces cerevisiae APG7. In the yeast, the protein appears to be required for fusion of peroxisomal and vacuolar membranes. The protein shows homology to the ATP-binding and catalytic sites of the E1 ubiquitin activating enzymes. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAATGDPGLSKLQFAPFSSALDVGFWHELTQKKLNEYRLDEAPKDIKGYYYNGDSAGLPARLTLEFSAFDMSAPTPARCCPAIGTLYNTNTLESFKTADKKLLLEQAANEIWESIKSGTALENPVLLNKFLLLTFADLKKYHFYYWFCYPALCLPESLPLIQGPVGLDQRFSLKQIEALECAYDNLCQTEGVTALPYFLIKYDENMVLVSLLKHYSDFFQGQRTKITIGVYDPCNLAQYPGWPLRNFLVLAAHRWSSSFQSVEVVCFRDRTMQGARDVAHSIIFEVKLPEMAFSPDCPKAVGWEKNQKGGMGPRMVNLSECMDPKRLAESSVDLNLKLMCWRLVPTLDLDKVVSVKCLLLGAGTLGCNVARTLMGWGVRHITFVDNAKISYSNPVRQPLYEFEDCLGGGKPKALAAADRLQKIFPGVNARGFNMSIPMPGHPVNFSSVTLEQARRDVEQLEQLIESHDVVFLLMDTRESRWLPAVIAASKRKLVINAALGFDTFVVMRHGLKKPKQQGAGDLCPNHPVASADLLGSSLFANIPGYKLGCYFCNDVVAPGDSTRDRTLDQQCTVSRPGLAVIAGALAVELMVSVLQHPEGGYAIASSSDDRMNEPPTSLGLVPHQIRGFLSRFDNVLPVSLAFDKCTACSSKVLDQYEREGFNFLAKVFNSSHSFLEDLTGLTLLHQETQAAEIWDMSDDETI
Specifications
Specifications
NP_006386.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
104.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APG7-LIKE/APG7L/DKFZp434N0735/GSA7
ATG7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10533
ATG7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ATG7