missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes ATG7, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
APG7 Synthetisches Peptid, PEP-0290, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem carboxy-Terminus von humanem APG7 überein. PEP-0290 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20173 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10533 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | O95352 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human-ATG7 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?