missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ATP11B Partial ORF (NP_055431, 1087 a.a. - 1177 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055431 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23200 |
Molekulargewicht | 35.75kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174476
|
Abnova™
H00023200-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164476
|
Abnova™
H00023200-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
P-type ATPases, such as ATP11B, are phosphorylated in their intermediate state and drive uphill transport of ions across membranes. Several subfamilies of P-type ATPases have been identified. One subfamily transports heavy metal ions, such as Cu(2+) or Cd(2+). Another subfamily transports non-heavy metal ions, such as H(+), Na(+), K(+), or Ca(+). A third subfamily transports amphipaths, such as phosphatidylserine.[supplied by OMIM]
Sequence: DIIKKVFDRHLHPTSTEKAQLTETNAGIKCLDSMCCFPEGEAACASVGRMLERVIGRCSPTHISRSWSASDPFYTNDRSILTLSTMDSSTCSpezifikation
NP_055431 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATPIF/ATPIR/DKFZp434J238/DKFZp434N1615/KIAA0956/MGC46576 | |
ATP11B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23200 | |
ATP11B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DIIKKVFDRHLHPTSTEKAQLTETNAGIKCLDSMCCFPEGEAACASVGRMLERVIGRCSPTHISRSWSASDPFYTNDRSILTLSTMDSSTC | |
RUO | |
ATP11B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |