Learn More
Abnova™ Human AUH Partial ORF (NP_001689, 44 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001689
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 549
Molekulargewicht 35.86kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16195104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000549-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16185104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000549-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase (AUH) protein binds to the AU-rich element (ARE), a common element found in the 3' UTR of rapidly decaying mRNA such as c-fos, c-myc and granulocyte/ macrophage colony stimulating factor. ARE elements are involved in directing RNA to rapid degradation and deadenylation. AUH is also homologous to enol-CoA hydratase, an enzyme involved in fatty acid degradation, and has been shown to have intrinsic hydratase enzymatic activity. AUH is thus a bifunctional chimera between RNA binding and metabolic enzyme activity. A possible subcellular localization in the mitochondria has been demonstrated for the mouse homolog of this protein which shares 92% identity with the human protein. It has been suggested that AUH may have a novel role as a mitochondrial located AU-binding protein. Human AUH is expressed as a single mRNA species of 1.8 kb, and translated as a 40-kDa precursor protein which is subsequently processed to a 32-kDa mature form. [provided by RefSeq]
Sequence: RAGPAIWAQGWVPAAGGPAPKRGYSSEMKTEDELRVRHLEEENRGIVVLGINRAYGKNSLSKNLIKMLSKAVDALKSDKKVRTIIIRSEVPG
Spezifikation
Spezifikation
NP_001689
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AUH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
549
AUH (Human) Recombinant Protein (Q01)
RAGPAIWAQGWVPAAGGPAPKRGYSSEMKTEDELRVRHLEEENRGIVVLGINRAYGKNSLSKNLIKMLSKAVDALKSDKKVRTIIIRSEVPG
RUO
AUH
Recombinant
wheat germ expression system