Learn More
Abnova™ Human AUP1 Full-length ORF (NP_853553.1, 1 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_853553.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 550 |
Molekulargewicht | 72.2kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175657
|
Abnova™
H00000550-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185657
|
Abnova™
H00000550-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that contains a domain with homology to the ancient conserved region of the archain 1 gene and a domain that may be involved in binding ubiquitin-conjugating enzymes. The protein encoded by this gene has been shown to bind to the conserved membrane-proximal sequence of the cytoplasmic tail of integrin alpha(IIb) subunits. These subunits play a crucial role in the integrin alpha(IIb)beta(3) inside-out signalling in platelets and megakaryocytes that leads to platelet aggregation and thrombus formation. This gene overlaps the gene for mitochondrial serine protease 25. [provided by RefSeq]
Sequence: MELPSGPGPERLFDSHRLPGDCFLLLVLLLYAPVGFCLLVLRLFLGIHVFLVSCALPDSVLRRFVVRTMCAVLGLVARQEDSGLRDHSVRVLISNHVTPFDHNIVNLLTTCSTPLLNSPPSFVCWSRGFMEMNGRGELVESLKRFCASTRLPPTPLLLFPEEEATNGREGLLRFSSWPFSIQDVVQPLTLQVQRPLVSVTVSDASWVSELLWSLFVPFTVYQVRWLRPVHRQLGEANEEFALRVQQLVAKELGQTGTRLTPADKAEHMKRQRHPRLRPQSAQSSFPPSPGPSPDVQLATLAQRVKEVLPHVPLGVIQRDLAKTGCVDLTITNLLEGAVAFMPEDITKGTQSLPTASASKFPSSGPVTPQPTALTFAKSSWARQESLQERKQALYEYARRRFTERRAQEADSpezifikation
NP_853553.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
72.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AUP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
550 | |
AUP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
AUP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |