Learn More
Invitrogen™ AXL Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHAXL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human AXL ELISA quantitates Hu AXL in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu AXL. Principle of the method The Human AXL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AXL (auch Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor UFO genannt) ist ein Zelloberflächenrezeptor. Der AXL-Rezeptor wandelt Signale aus der extrazellulären Matrix in das Zytoplasma um, indem er Wachstumsfaktoren wie das Vitamin K-abhängige Proteinwachstums-arrestspezifische Gen 6 (GAS6) bindet. Er ist an der Stimulation der Zellvermehrung beteiligt. Dieser Rezeptor kann auch die Zellaggregation durch homophile Bindung vermitteln. AXL ist ein wesentlicher epithelialer bis meschymaler übergangsinduzierter Regulator der Brustkrebsmetastasierung.Spezifikation
Gehäuse P30530 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
558 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Apoptose | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
2 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Kinase und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP- 1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ARK, JTK11, Tyro7, UFO | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
ARK, JTK11, Tyro7, UFO | |
1 Std 20 Min |