missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human B3GAT1 Partial ORF (NP_061114, 235 a.a. - 332 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061114 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 27087 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195676
|
Abnova™
H00027087-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185676
|
Abnova™
H00027087-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the glucuronyltransferase gene family. These enzymes exhibit strict acceptor specificity, recognizing nonreducing terminal sugars and their anomeric linkages. This gene product functions as the key enzyme in a glucuronyl transfer reaction during the biosynthesis of the carbohydrate epitope HNK-1 (human natural killer-1, also known as CD57 and LEU7). Alternate transcriptional splice variants have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: AGKVVRWKTVFDPHRPFAIDMAGFAVNLRLILQRSQAYFKLRGVKGGYQESSLLRELVTLNDLEPKAANCTKILVWHTRTEKPVLVNEGKKGFTDPSVSpezifikation
NP_061114 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD57/GLCATP/GlcAT-P/GlcUAT-P/HNK-1/HNK1/LEU7/NK-1 | |
B3GAT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27087 | |
B3GAT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AGKVVRWKTVFDPHRPFAIDMAGFAVNLRLILQRSQAYFKLRGVKGGYQESSLLRELVTLNDLEPKAANCTKILVWHTRTEKPVLVNEGKKGFTDPSV | |
RUO | |
B3GAT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |