Learn More
Abnova™ Human BAT4 Partial ORF (NP_149417, 257 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007918-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16168065
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A cluster of genes, BAT1-BAT5, has been localized in the vicinity of the genes for TNF alpha and TNF beta. These genes are all within the human major histocompatibility complex class III region. The protein encoded by this gene is thought to be involved in some aspects of immunity. [provided by RefSeq]
Sequence: SPGFKLLLRGGWEPGMGLGPRGEGRANPIPTVLKRDQEGLGYRSAPQPRVTHFPAWDTRAVAGRERPPRVATLSWREERRREEKDRAWERDLRTYMNLEF
Spezifikation
Spezifikation
NP_149417
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPGFKLLLRGGWEPGMGLGPRGEGRANPIPTVLKRDQEGLGYRSAPQPRVTHFPAWDTRAVAGRERPPRVATLSWREERRREEKDRAWERDLRTYMNLEF
RUO
BAT4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7918
BAT4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANKRD59/D6S54E/G5/GPANK1/GPATCH10
BAT4
Recombinant
wheat germ expression system