missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin
low endotoxin
423.38 € - 2818.49 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001183.2 |
---|---|
Molekulargewicht | 33.7 kDa |
Quelle | Human BCMA, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). |
Immunogen | Met 1 - Ala 54 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15806037
|
ACROBiosystems
BCA-H5259-1MG |
1 mg |
2818.49 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15896027
|
ACROBiosystems
BCA-H5259-100UG |
100 μg |
423.38 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a llama IgG2b Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 33.7 kDa. The protein migrates as 40-47 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_001183.2 | |
Human BCMA, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). | |
-20°C | |
BCMA | |
Human | |
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
33.7 kDa | |
Met 1 - Ala 54 | |
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA | |
Unconjugated | |
Llama IgG Fc Tag | |
Less than 0.01 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |