Learn More
Invitrogen™ Human BDNF ELISA Kit
Artikelnummer. 17195209
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17195209 5 x 96 Tests 1 Stück
17164733 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17195209 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH42RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human BDNF quantitates human BDNF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BDNF.
Der Wachstumfaktor BDNF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie. BDNF wird als pre-proBDNF synthetisiert, gefolgt von der Spaltung zu proBDNF. Obwohl die weitere Verarbeitung das reife 14 kDa-Protein erzeugt, ist pro-BDNF biologisch aktiv und wird zusammen mit der reifen Form in synaptischen Vesikeln sezerniert. BDNF wird weitgehend im Zentralnervensystem exprimiert und wirkt auf mehrere Klassen von Neuronen in autokriner und parakriner Weise. Die Signalisierung erfolgt hauptsächlich über den Tyrosinkinase-Rezeptor TrkB, obwohl auch eine Bindung an den Niederaffinitätsrezeptor p75-NTR nachgewiesen wurde. BDNF fördert das neuronale Überleben und die Differenzierung und hat sich als wichtiger Faktor bei der Gedächtnisbildung und der synaptischen Regulation erwiesen. BDNF wird von kortikalen Neuronen induziert und ist für das Überleben von Striatalneuronen im Gehirn notwendig. Die Expression von BDNF ist sowohl bei Alzheimer- als auch bei Huntington-Patienten reduziert und kann auch bei der Regulierung von Stressreaktionen und in der Biologie von Stimmungsstörungen eine Rolle spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Abrineurin; ANON2; Anorexie BDNF; Bdnf; BDNF-Vorläuferform; bdnf-Protein; vom Gehirn abgeleiteter neurothropher Faktor; vom Gehirn abgeleiteter neurotropher Faktor; vom Gehirn abgeleiteter neurotropher Faktor; BULN2; H-BDNF; Neurotrophin; ProBDNF
Assay-Bereich 0,066 bis 16 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 80 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P23560.
Gensymbol BDNF
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel BDNF
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min