Learn More
Invitrogen™ NGF beta Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNGF
595.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21957" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Human Nerve Growth Factor beta(Hu NGFβ) ELISA quantitates Hu NGFβ in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NGFβ. Principle of the method The Human NGFβ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Nervenwachstumsfaktor (NGF) beeinflusst das Überleben und die Differenzierung einer Vielzahl neuronaler und nicht neuronaler Zellen. Die Wirkung dieses Polypeptids ergibt sich aus der Bindung an spezifische Zelloberflächenrezeptoren, die sowohl als hoch- als auch als niedrig-affinitätsorientierte Stellen vorhanden sind. Obwohl beide Rezeptortypen NGF binden, ist nur die Form der hohen Affinität in der Lage, Signaltransduktion durchzuführen. Kreuzbindungsstudien mit 125I-NGF haben gezeigt, dass der hochaffine Rezeptor von Ratten-PC12-Zellen einen MR158,000-Komplex mit NGF bildet, während der niedrige Affinitätsrezeptor einen MR100,000-Komplex bildet. cDNA-Klone in voller Länge für die NGF-Rezeptorgene von Menschen und Ratten wurden produziert und sequenziert, was eine Homologie von mehr als 90 % zwischen den beiden Arten aufzeigt. NGF zeigt eine stimulierende Aktivität des Nervenwachstums und ist an der Regulierung des Wachstums und der Differenzierung von sympathischen und bestimmten sensorischen Neuronen beteiligt. Darüber hinaus stimuliert NGF die Teilung und Differenzierung von sympathischen und embryonalen sensorischen Neuronen. Mutationen im NGF-Gen wurden mit der erblichen sensorischen und vegetativen Neuropathie, dem Typ 5 (HSAN5) und der Dysregulation der NGF-Genexpression mit allergischer Rhinitis assoziiert.Spezifikation
Gehäuse P01138 | |
14 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4803 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Neurobiologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
6.86 bis 5000 pg/ml | |
14 bis 5000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Beta-NGF,HSAN5B,NGF | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Beta-NGF, HSAN5B, NGF | |
1 Std 20 Min |