Learn More
Invitrogen™ BACE1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHBACE1
437.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15414913
  • 656.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Beta Secretase 1 (Hu BACE) ELISA quantitates Hu BACE in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BACE. Principle of the method The Human BACE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Ansammlung von Amyloid-b (Ab)-Plaques in der Großhirnrinde ist ein kritisches Ereignis bei der Pathogenese der Alzheimer'schen Krankheit. Das AB-Peptid wird durch die proteolytische Spaltung des b-Amyloid-Proteinvorläufers (APP) an b- und g-Stellen durch zwei Proteasen erzeugt. APP wird zuerst durch b-Sekretase gespalten, wodurch ein lösliches Derivat des Proteins und ein membranverankertes Carboxy-terminales Fragment mit 99 Aminosäuren (C99) entsteht. Das C99-Fragment dient als Substrat für die g-Sekretase zur Erzeugung des 4 kDa Amyloid-b-Peptids, das in den Gehirnen aller Erkrankten der Alzheimer'schen Krankheit abgelagert wird. Die lange gesuchte b-Sekretase wurde kürzlich von mehreren Gruppen unabhängig voneinander identifiziert und als beta-site APP-cleaving enzyme (BACE) und Aspartylprotease 2 (Asp2) bezeichnet. BACE/Asp2 ist eine neuartige transmembrane aspartische Protease und kolokalisiert mit APP.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P56817
1 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
23621
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Weitere Untersuchungen
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
1.024 bis 250 ng/ml
1.0 bis 250 ng/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes BACE-1 und kann auch murines BACE-1 erkennen.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
ASP2, BACE, HSPC104
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
ASP2, BACE, HSPC104
1 Std 20 Min