Learn More
Abnova™ Human BFSP1 Partial ORF (NP_001186, 567 a.a. - 664 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001186 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 631 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185204
|
Abnova™
H00000631-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175204
|
Abnova™
H00000631-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
More than 99% of the vertebrate ocular lens is comprised of terminally differentiated lens fiber cells. Two lens-specific intermediate filament-like proteins, CP49 (also known as phakinin) and the protein product of this gene, filensin, are expressed only after fiber cell differentiation has begun. Both proteins are found in a structurally unique cytoskeletal element that is referred to as the beaded filament (BF). Mutations in this gene are the cause of autosomal recessive cortical juvenile-onset cataract. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: EESRRPCAMVTPGAEEPSIPEPPKPAADQDGAEVLGTRSRSLPEKGPPKALAYKTVEVVESIEKISTESIQTYEETAVIVETMIGKTKSDKKKSGEKSSpezifikation
NP_001186 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CP115/CP94/FILENSIN/LIFL-H | |
BFSP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
631 | |
BFSP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EESRRPCAMVTPGAEEPSIPEPPKPAADQDGAEVLGTRSRSLPEKGPPKALAYKTVEVVESIEKISTESIQTYEETAVIVETMIGKTKSDKKKSGEKS | |
RUO | |
BFSP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |