Learn More
Abnova™ Human BIRC6 Partial ORF (NP_057336, 31 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00057448-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162683
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein with a BIR (baculoviral inhibition of apoptosis protein repeat) domain and a UBCc (ubiquitin-conjugating enzyme E2, catalytic) domain. This protein inhibits apoptosis by facilitating the degradation of apoptotic proteins by ubiquitination. [provided by RefSeq]
Sequence: RDGCMHCDADGLHSLSYHPALNAILAVTSRGTIKVIDGTSGATLQASALSAKPGGQVKCQYISAVDKVIFVDDYAVGCRKDLNGILLLDTALQTPVSKQDDVVQLELPVT
Spezifikation
Spezifikation
NP_057336
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RDGCMHCDADGLHSLSYHPALNAILAVTSRGTIKVIDGTSGATLQASALSAKPGGQVKCQYISAVDKVIFVDDYAVGCRKDLNGILLLDTALQTPVSKQDDVVQLELPVT
RUO
BIRC6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57448
BIRC6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APOLLON/BRUCE/FLJ13726/FLJ13786/KIAA1289
BIRC6
Recombinant
wheat germ expression system