Learn More
Abnova™ Human BLVRB Full-length ORF (NP_000704.1, 1 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000645-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162261
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The final step in heme metabolism in mammals is catalyzed by the cytosolic biliverdin reductase enzymes A and B (EC 1.3.1.24).[supplied by OMIM]
Sequence: MAVKKIAIFGATGQTGLTTLAQAVQAGYEVTVLVRDSSRLPSEGPRPAHVVVGDVLQAADVDKTVAGQDAVIVLLGTRNDLSPTTVMSEGARNIVAAMKAHGVDKVVACTSAFLLWDPTKVPPRLQAVTDDHIRMHKVLRESGLKYVAVMPPHIGDQPLTGAYTVTLDGRGPSRVISKHDLGHFMLRCLTTDEYDGHSTYPSHQYQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_000704.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
BLVRB
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
645
BLVRB (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BVRB/FLR/MGC117413/SDR43U1
BLVRB