missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human BMP-15 ELISA Kit

Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant.

656.00 € - 2635.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; BMP-15; knochenmorphogenetisches Protein; knochenmorphogenetisches Protein 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; Wachstumsdifferenzierungsfaktor-9 B; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 B; ODG2; POF4
Assay-Bereich 0,6 bis 150 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,6 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17145269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EH47RBX5
5 x 96 Tests
2635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17104793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EH47RB
96 Tests
656.00 €
96 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BMP-15.

BMP15, or GDF9B is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily that are involved in embryonic development and adult tissue homeostasis. BMP15 is expressed exclusively in the oocyte. It is an oocyte-specific growth/differentiation factor that may be involved in oocyte maturation and follicular development. Defects in BMP15 are the cause of ovarian dysgenesis type 2. BMP15 could be used as an oogenesis marker to track human amniotic fluid stem cells differentiation into the oocyte-like cells.
Spezifikation

Spezifikation

AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; BMP-15; knochenmorphogenetisches Protein; knochenmorphogenetisches Protein 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; Wachstumsdifferenzierungsfaktor-9 B; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 B; ODG2; POF4
0,6 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BMP15.
<10%
HRP
Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl
BMP-15.
4 h 45 min
0,6 bis 150 ng/mL
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
O95972.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Nur für Forschungszwecke
2°bis 8 °C
1 h 20 min
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen