Learn More
Gibco™ Human BMP-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
120-05-1MG will be provided as 10 x 100 μg (120-05-100UG). 120-05-500UG will be provided as 5 x 100 μg (120-05-100UG). Recombinant Human BMP-4, expressed in HeLa cells, is a 25.6 kDa homodimeric glycoprotein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P12644 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 652 |
| Molekulargewicht | 25.6 kDa |
| Name | Human BMP-4 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 5 x 100 μg |
| Quelle | HeLa cells |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |