Learn More
Invitrogen™ BMP-6 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHBMP6
446.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15494913
  • 670.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Bone Morphogenic Protein 6 (Hu BMP-6) ELISA quantitates Hu BMP-6 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BMP-6. Principle of the method The Human BMP-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die knochenmorphogenetischen Proteine (BMPs) sind eine Familie von sezernierten Signalmolekülen, die das Wachstum des ektopischen Knochens induzieren können. Viele BMPs sind Teil der Transformationswachstumsfaktor-Beta-Superfamilie (TGFB). Identifiziert wurden BMPs ursprünglich durch die Fähigkeit von entmineralisierten Knochenextrakt, die endochondrale Osteogenese In-vivo an einem extraskelettalen Standort zu induzieren. Aufgrund seiner frühen Expression in der Embryogenese hat Bmp6 vermutlich eine Rolle in der frühen Entwicklung. Darüber hinaus hat die Tatsache, dass BMP6 eng mit BMP5 und BMP7 verwandt ist, zu Spekulationen über mögliche knocheninduktive Aktivität geführt.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P22004
150 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
654
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Angiogenese
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
204.8 bis 50,000 pg/ml
150 bis 50000 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, BMP-4, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
VGR,VGR1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
VGR, VGR1
1 Std 20 Min