Learn More
Abnova™ Human BMP8A Partial ORF (NP_861525.1, 112 a.a. - 208 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00353500-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075825
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: VERDRALGHQEPHWKEFRFDLTQIPAGEAVTAAEFRIYKVPSIHLLNRTLHVSMFQVVQEQSNRESDLFFLDLQTLRAGDEGWLVLDVTAASDCWLL
Spezifikation
Spezifikation
NP_861525.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VERDRALGHQEPHWKEFRFDLTQIPAGEAVTAAEFRIYKVPSIHLLNRTLHVSMFQVVQEQSNRESDLFFLDLQTLRAGDEGWLVLDVTAASDCWLL
RUO
BMP8A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
353500
BMP8A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ14351/FLJ45264
BMP8A
Recombinant
wheat germ expression system