Learn More
Abnova™ Human BRD2 Partial ORF (NP_005095, 167 a.a. - 256 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005095
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6046
Molekulargewicht 35.53kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16154425
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006046-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16164425
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006046-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a transcriptional regulator that belongs to the BET (bromodomains and extra terminal domain) family of proteins. This protein associates with transcription complexes and with acetylated chromatin during mitosis, and it selectively binds to the acetylated lysine-12 residue of histone H4 via its two bromodomains. The gene maps to the major histocompatability complex (MHC) class II region on chromosome 6p21.3, but sequence comparison suggests that the protein is not involved in the immune response. This gene has been implicated in juvenile myoclonic epilepsy, a common form of epilepsy that becomes apparent in adolescence. Multiple alternatively spliced variants have been described for this gene, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: QTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSHKKGAKLAALQGSVTSAHQVPAVSSVSHTALYTPPPEIPTTVLNIPHPSVISSPLLKSLHS
Spezifikation
Spezifikation
NP_005095
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S113E/DKFZp686N0336/FLJ31942/FSH/FSRG1/KIAA9001/NAT/RING3/RNF3
BRD2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6046
BRD2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSHKKGAKLAALQGSVTSAHQVPAVSSVSHTALYTPPPEIPTTVLNIPHPSVISSPLLKSLHS
RUO
BRD2