missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human BTLA (31-150) Protein, Fc Tag

353.08 € - 1815.83 €

Spezifikation

Quelle Human BTLA, Fc Tag (BTA-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession # AAP44003.1).
Gebräuchliche Bezeichnung BTLA
Expressionssystem HEK293
Format Powder
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15856067
Unterlagen ansehen
ACROBiosystems
BTA-H5256-1MG
1 mg
1815.83 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15846067
Unterlagen ansehen
ACROBiosystems
BTA-H5256-100UG
100 µg
353.08 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 22-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA) is also known as B- and T-lymphocyte-associated protein, CD antigen CD272. BTLA contains one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. As a lymphocyte inhibitory receptor, BTLA / CD272 inhibits lymphocytes during immune response. BTLA / CD272 can interact with tyrosine phosphatases PTPN6/SHP-1 and PTPN11/SHP-2, and interact with TNFRSF14/HVEM.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 40.4 kDa. The protein migrates as 46-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

Human BTLA, Fc Tag (BTA-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession # AAP44003.1).
HEK293
Unconjugated
-20°C
BTLA
Powder
Immune Checkpoint Proteins
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen