Learn More
Abnova™ Human C10orf48 Partial ORF (NP_775847, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00283078-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162677
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 30-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MKX is a member of an Iroquois (IRX) family-related class of 'three-amino acid loop extension' (TALE) atypical homeobox proteins characterized by 3 additional amino acids in the loop region between helix I and helix II of the homeodomain (Anderson et al., 2006 [PubMed 16408284]).[supplied by OMIM]
Sequence: MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDN
Spezifikation
Spezifikation
NP_775847
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDN
RUO
MKX
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
283078
C10orf48 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C10orf48/IFRX/IRXL1/MGC39616
MKX