Learn More
Invitrogen™ Human C19orf54 (aa 206-277) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30210409
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30210409 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30210409 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP101945
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (83%), Rat (83%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63758 (PA5-63758. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The specific function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q5BKX5
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 284325
Name Human C19orf54 (aa 206-277) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C19orf54; chromosome 19 open reading frame 54; UPF0692 protein C19orf54
Gebräuchliche Bezeichnung C19orf54
Gensymbol C19orf54
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz HLVTGHPLLIPYDEDFNHEPCQRKGHKAHWAVSAGVLLGVRAVPSLGYTEDPELPGLFHPVLGTPCQPPSLP
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining