Learn More
Invitrogen™ Human C1orf167 (aa 1031-1101) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30210426
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30210426 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30210426 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP94474
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (27%), Rat (27%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58661 (PA5-58661. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q5SNV9
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 284498
Name Human C1orf167 (aa 1031-1101) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C1orf167; chromosome 1 open reading frame 167; uncharacterized protein C1orf167
Gebräuchliche Bezeichnung C1orf167
Gensymbol C1orf167
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz WCEVVRDTGVLRAQHQAFQDGLRRRALGAVFATWREAQEVAAGAQEQRVAQASLARWRSCGQQGQEDGQQK
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining