missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C4Orf49 Full-Length Orf (Aai04174.1, 1 A.A.-240 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.

Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.

Marke:  Abnova™ H00084709-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166043

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Good Folding
  • Excellent amino acids labeling

Immunogen Sequence: MYLRRAVSKTLALPLRAPPNPAPLGKDASLRRMSSNRFPGSSGSNMIYYLVVGVTVSAGGYYAYKTVTSDQAKHTEHKTNLKEKTKAEIHPFQGEKENVAETEKASSEAPEELIVEAEVVDAEESPSATVVVIKEASACPGHVEAA

Spezifikation

Spezifikation

AAI04174.1
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
C4orf49 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MYLRRAVSKTLALPLRAPPNPAPLGKDASLRRMSSNRFPGSSGSNMIYYLVVGVTVSAGGYYAYKTVTSDQAKHTEHKTNLKEKTKAEIHPFQGEKENVAETEKASSEAPEELIVEAEVVDAEESPSATVVVIKEASACPGHVEAAPETTAVSAETGPEVTDAAARETTEVNPETTPEVTNAALDEAVTIDNDKDTTKNETSDEYAELEEENSPAESESSAGDDLQEEASVGSEAASAQG
RUO
C4orf49
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84709
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC125827/MGC125828/OSAP
C4orf49
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only