missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C9orf58 Full-length ORF (NP_113614.1, 1 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_113614.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 83543
Molekulargewicht 43.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00083543-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16195363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00083543-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MSGELSNRFQGGKAFGLLKARQERRLAEINREFLCDQKYSDEENLPEKLTAFKEKYMEFDLNNEGEIDLMSLKRMMEKLGVPKTHLEMKKMISEVTGGVSDTISYRDFVNMMLGKRSAVLKLVMMFEGKANESSPKPVGPPPERDIASLP
Spezifikation

Spezifikation

NP_113614.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C9orf58/FLJ12783/IBA2/MGC29466
AIF1L
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83543
C9orf58 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
AIF1L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen