Learn More
Abnova™ Human CACNA1C Partial ORF (NP_000710, 2039 a.a. - 2138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000775-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185494
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: AVLISEGLGQFAQDPKFIEVTTQELADACDMTIEEMESAADNILSGGAPQSPNGALLPFVNCRDAGQDRAGGEEDAGCVRARGRPSEEELQDSRVYVSSL
Spezifikation
Spezifikation
NP_000710
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AVLISEGLGQFAQDPKFIEVTTQELADACDMTIEEMESAADNILSGGAPQSPNGALLPFVNCRDAGQDRAGGEEDAGCVRARGRPSEEELQDSRVYVSSL
RUO
CACNA1C
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
775
CACNA1C (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CACH2|CACN2|CACNL1A1|CCHL1A1|CaV1.2|MGC120730|TS
CACNA1C