Learn More
Abnova™ Human CACNA1S Partial ORF (NP_000060, 1743 a.a. - 1838 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000779-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185504
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one of the five subunits of the slowly inactivating L-type voltage-dependent calcium channel in skeletal muscle cells. Mutations in this gene have been associated with hypokalemic periodic paralysis, thyrotoxic periodic paralysis and malignant hyperthermia susceptibility. [provided by RefSeq]
Sequence: CPRVESSMPEDRKSSTPGSLHEETPHSRSTRENTSRCSAPATALLIQKALVRGGLGTLAADANFIMATGQALGDACQMEPEEVEIMATELLKGREA
Spezifikation
Spezifikation
NP_000060
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CPRVESSMPEDRKSSTPGSLHEETPHSRSTRENTSRCSAPATALLIQKALVRGGLGTLAADANFIMATGQALGDACQMEPEEVEIMATELLKGREA
RUO
CACNA1S
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
779
CACNA1S (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CACNL1A3/CCHL1A3/Cav1.1/HOKPP/MHS5/hypoPP
CACNA1S
Recombinant
wheat germ expression system