Learn More
Abnova™ Human CACNB1 Partial ORF (NP_000714, 500 a.a. - 598 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000714
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 782
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000782-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16175514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000782-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the calcium channel beta subunit family. It plays an important role in the calcium channel by modulating G protein inhibition, increasing peak calcium current, controlling the alpha-1 subunit membrane targeting and shifting the voltage dependence of activation and inactivation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: FDADTPGSRNSAYTELGDSCVDMETDPSEGPGLGDPAGGGTPPARQGSWEDEEEDYEEELTDNRNRGRNKARYCAEGGGPVLGRNKNELEGWGRGVYIR
Spezifikation
Spezifikation
NP_000714
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAB1/CACNLB1/CCHLB1/MGC41896
CACNB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
782
CACNB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FDADTPGSRNSAYTELGDSCVDMETDPSEGPGLGDPAGGGTPPARQGSWEDEEEDYEEELTDNRNRGRNKARYCAEGGGPVLGRNKNELEGWGRGVYIR
RUO
CACNB1