Learn More
Invitrogen™ Human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex ELISA Kit
Artikelnummer. 17105299
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17105299 5 x 96 Tests 1 Stück
17164813 96 Tests 96 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17105299
Marke: Invitrogen™ EH62RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex quantitates human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex.
Der Heterokomplex S100A8/A9, auch MRP-8/MRP-14-Komplex oder Calprotectin genannt, umfasst 60 % der zytoplasmatischen Proteinfraktion zirkulierender polymorphonuklearer Granulozyten und ist auch in Monozyten, Makrophagen und Ilealgewebeeosinophilen zu finden. Periphere Blutmonozyten tragen das Antigen extrazellulär und intrazellulär, Neutrophile nur intrazellulär. Der S100A8/A9-Komplex hat antibakterielle, antimykotische, immunmodulierende und wachstumshemmende Effekte. Darüber hinaus ist es ein potenter chemotaktischer Faktor für Neutrophile. Plasmakonzentrationen sind bei Erkrankungen erhöht, die mit erhöhter Neutrophilen-Aktivität verbunden sind, wie z. B. entzündliche Darmerkrankungen. Granulozyten beenden ihre Existenz nach der Transmigration durch die Darmwand. Daher ist Calprotectin auch im Stuhl nachweisbar. Erhöhte Konzentrationen von Calprotectin wurden bei Körperflüssigkeiten wie Plasma, Speichel, Gingival-Crevicular-Flüssigkeit, Stuhl und Synovialflüssigkeit bei Infektionen und entzündlichen Erkrankungen beobachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 60B8Ag; AI323541; AW546964; B8Ag; BEE11; BEE22; Caga; Cagb; Calgranulin A; Calgranulin B; Calgranulin-A; Calgranulin-B; Calprotectin; Calprotectin L1H-Untereinheit; Calprotectin L1L-Untereinheit; CFAG; CGLA; CGLB; chemotaktisches Zytokin CP-10; chemotaktisches S100-Protein; CP-10; Mukoviszidose-Antigen; EGK_01322; EGK_21438; GAGB; Intrazelluläres Calciumbindungsprotein (MRP14); L1AG; Leukozyten L1-Komplex schwere Kette; Leukozyten L1-Komplex leichte Kette; LIAG; LOC100735514; LOC532569-Protein; MA387; MAC387; Makrophagen-Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein-8; MIF; Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein 14; Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein 8; Mrp14; MRP-14; Mrp8; MRP-8; Myeloid-bezogenes Protein 14; neutrophiles zytosolisches 23 kDa-Protein; neutrophiles zytosolisches 7 kDa-Protein; NIF; P14; p23; P7; P8; Pro-inflammatorisches S100-Zytokin; Protein S100-A8; Protein S100-A9; S100 Calciumbindungsprotein A8; S100 Calciumbindungsprotein A8 (Calgranulin A); S100 Calciumbindungsprotein A9; S100 Calciumbindungsprotein A9 (Calgranulin B); S100 Calciumbindungsprotein A9; Protein S100-A9; S100 Calciumbindungsprotein A8; S100 Calciumbindungsprotein A8 (Calgranulin A); S100 Calciumbindungsprotein A9; S100 Calciumbindungsprotein A9 (Calgranulin B); S100a8; S100A9; ähnlich wie Calgranulin A (Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein 8) (MRP-8) (Cystische Fibrose-Antigen) (Mukoviszidose-Antigen) (CFAG) (P8) (Leukozyten L1-Komplex leichte Kette) (S100 Calciumbindungsprotein A8) (Calprotectin L1L-Untereinheit (Urinstein-Protein Band A)…; Urinstein-Protein Band A
Assay-Bereich 35 bis 8.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 35 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P06702, P05109
Gensymbol S100A8, S100A9
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Calprotectin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min