missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18102631
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18102631 100 μg 100 Mikrogramm
18775758 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18102631 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB5316

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1/KS6ST Monoclonal specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1/KS6ST in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1/KS6ST
Anwendungen Immunoprecipitation, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 543128
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation, Neutralization
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer O43916
Gen-Alias 6-O-sulfotransferase 1, C6ST, carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 1, carbohydrate (keratan sulfate Gal-6) sulfotransferase 1, carbohydrate sulfotransferase 1, CHST1, EC 2.8.2, Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1, GST-1, Keratan sulfate Gal-6 sulfotransferase, KS6ST, KSGal6ST, KSGal6STEC 2.8.2.21, KSST
Gensymbole CHST1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1 Arg24-Ser411 Accession # O43916
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8534
Testspezifität Detects human Carbohydrate Sulfotransferase 1/CHST1 is direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 25-100% cross-reactivity with recombinant mouse CHST1 and no cross-reactivity with recombinant human CHST2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, and 14 is observed.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.