Learn More
Abnova™ Human CARD8 Partial ORF (NP_055774.1, 232 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055774.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 22900
Molekulargewicht 36.41kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16055305
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00022900-Q02.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16045305
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00022900-Q02.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the caspase recruitment domain (CARD)-containing family of proteins, which are involved in pathways leading to activation of caspases or nuclear factor kappa-B (NFKB). This protein may be a component of the inflammasome, a protein complex that plays a role in the activation of proinflammatory caspases. It is thought that this protein acts as an adaptor molecule that negatively regulates NFKB activation, CASP1-dependent IL1B secretion, and apoptosis. Polymorphisms in this gene may be associated with a susceptibility to rheumatoid arthritis. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: PSDALLTKAIDDEEDRFHGVRLQTSPPMEPLNFGSSYIVSNSANLKVMPKELKLSYRSPGEIQHFSKFYAGQMKEPIQLEITEKRHGTLVWDTEVKP
Spezifikation
Spezifikation
NP_055774.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CARDINAL/DACAR/DKFZp779L0366/Dakar/FLJ18119/FLJ18121/KIAA0955/MGC57162/NDPP/NDPP1/TUCAN
CARD8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
22900
CARD8 (Human) Recombinant Protein (Q02)
PSDALLTKAIDDEEDRFHGVRLQTSPPMEPLNFGSSYIVSNSANLKVMPKELKLSYRSPGEIQHFSKFYAGQMKEPIQLEITEKRHGTLVWDTEVKP
RUO
CARD8