Learn More
Abnova™ Human CARD9 Partial ORF (AAH08877, 393 a.a. - 492 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH08877
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64170
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16163453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064170-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16153453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064170-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the CARD protein family, which is defined by the presence of a characteristic caspase-associated recruitment domain (CARD). CARD is a protein interaction domain known to participate in activation or suppression of CARD containing members of the caspase family, and thus plays an important regulatory role in cell apoptosis. This protein was identified by its selective association with the CARD domain of BCL10, a postive regulator of apoptosis and NF-kappaB activation, and is thought to function as a molecular scaffold for the assembly of a BCL10 signaling complex that activates NF-kappaB. Several alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature is not clearly defined. [provided by RefSeq]
Sequence: DELQLQVFQCEAQLLAVEGRLRRQQLETLVLSSDLEDGSPRRSQELSLPQDLEDTQLSDKGCLAGGGSPKQPFAALHQEQVLRNPHDAGPAGLPGIGAVC
Spezifikation
Spezifikation
AAH08877
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
hCARD9
CARD9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64170
CARD9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DELQLQVFQCEAQLLAVEGRLRRQQLETLVLSSDLEDGSPRRSQELSLPQDLEDTQLSDKGCLAGGGSPKQPFAALHQEQVLRNPHDAGPAGLPGIGAVC
RUO
CARD9