Learn More
Abnova™ Human CASC4 Full-length ORF (NP_612432.2, 1 a.a. - 436 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_612432.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 113201 |
Molekulargewicht | 75.9kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176983
|
Abnova™
H00113201-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166983
|
Abnova™
H00113201-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The increased expression level of this gene is associated with HER-2/neu proto-oncogene overexpression. Amplification and resulting overexpression of this proto-oncogene are found in approximately 30% of human breast and 20% of human ovarian cancers. Further characterization of the product of this gene may yield insight into the fundamental biology and pathogenetic effects of HER-2/neu overexpression in human breast and ovarian cancer cells. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MVGFGANRRAGRLPSLVLVVLLVVIVVLAFNYWSISSRHVLLQEEVAELQGQVQRTEVARGRLEKRNSDLLLLVDTHKKQIDQKEADYGRLSSRLQAREGLGKRCEDDKVKLQNNISYQMADIHHLKEQLAELRQEFLRQEDQLQDYRKNNTYLVKRLEYESFQCGQQMKELRAQHEENIKKLADQFLEEQKQETQKIQSNDGKELDINNQVVPKNIPKVAENVADKNEEPSSNHIPHGKEQIKRGGDAGMPGIEENDLAKVDDLPPALRKPPISVSQHESHQAISHLPTGQPLSPNMPPDSHINHNGNPGTSKQNPSSPLQRLIPGSNLDSEPRIQTDILKQATKDRVSDFHKLKQSRFFDENESPVDPQHGSKLADYNGDDGNVGEYEADKQAELAYNEEEDGDGGEEDVQDDEERELQMDPADYGKQHFNDVLSpezifikation
NP_612432.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
75.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVGFGANRRAGRLPSLVLVVLLVVIVVLAFNYWSISSRHVLLQEEVAELQGQVQRTEVARGRLEKRNSDLLLLVDTHKKQIDQKEADYGRLSSRLQAREGLGKRCEDDKVKLQNNISYQMADIHHLKEQLAELRQEFLRQEDQLQDYRKNNTYLVKRLEYESFQCGQQMKELRAQHEENIKKLADQFLEEQKQETQKIQSNDGKELDINNQVVPKNIPKVAENVADKNEEPSSNHIPHGKEQIKRGGDAGMPGIEENDLAKVDDLPPALRKPPISVSQHESHQAISHLPTGQPLSPNMPPDSHINHNGNPGTSKQNPSSPLQRLIPGSNLDSEPRIQTDILKQATKDRVSDFHKLKQSRFFDENESPVDPQHGSKLADYNGDDGNVGEYEADKQAELAYNEEEDGDGGEEDVQDDEERELQMDPADYGKQHFNDVL | |
RUO | |
CASC4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
113201 | |
CASC4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp459F1927/H63/MGC74708 | |
CASC4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |