Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17195299
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17195299 5 x 96 Tests 1 Stück
16895441 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17195299 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH70RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Caspasen sind eine Familie von Cystein-Proteasen, die in die apoptotischen und entzündlichen Caspase-Unterfamilien unterteilt werden können. Im Gegensatz zu den apoptotischen Caspasen sind Mitglieder der entzündlichen Unterfamilie im Allgemeinen nicht am Zelltod beteiligt, sondern mit der Immunantwort auf mikrobielle Krankheitserreger verbunden. Mitglieder dieser Unterfamilie sind Caspase-1, -4, -5 und -12, die proinflammatorische Zytokine wie IL-1-b und IL-18 aktivieren können. Caspase-1 wurde zunächst als Il-1-b-konvertierendes Enzym identifiziert; spätere Experimente ergaben, dass es sich um einen Säugetier-Homolog des C. elegans-Zelltod-Gens ced-3 handelt, dessen Überexpression Apoptose in Fibroblasten induzieren kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CASP1; CASP-1; CASP1 NIRS-Variante 1; Caspase 1; Caspase 1, Apoptose-bezogene Cystein-Peptidase (Interleukin 1, Beta, Convertase); Caspase1; Caspase-1; Caspase-1-Untereinheit p10; Caspase-1-Untereinheit p20; ICE; IL-1-Beta-konvertierendes Enzym; IL-1 B-konvertierendes Enzym; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-Konvertase; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin 1, beta, Konvertase; Interleukin 1-B-konvertierendes Enzym; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin-1 beta-konvertase; Interleukin-1 beta-konvertierendes Enzym; p45
Assay-Bereich 0,43 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,43 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P29466.
Gensymbol CASP1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Caspase 1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min