Learn More
Abnova™ Human CCL15 Partial ORF (NP_116741, 25 a.a. - 113 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_116741 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6359 |
Molekulargewicht | 35.42kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175035
|
Abnova™
H00006359-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185035
|
Abnova™
H00006359-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene, CCL15, is one of several CC cytokine genes clustered on 17q11.2. The CC cytokines are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene is chemotactic for T cells and monocytes and induces N-acetyl-beta-D-glucosaminidase release in monocytes. It induces changes in intracellular calcium concentration in monocytes and is thought to act through the CCR1 receptor. Read-through transcripts are expressed that include exons from the downstream cytokine gene CCL14, and are represented as GeneID: 348249. [provided by RefSeq]
Sequence: NDAETELMMSKLPLENPVVLNSFHFAADCCTSYISQSIPCSLMKSYFETSSECSKPGVIFLTKKGRQVCAKPSGPGVQDCMKKLKPYSISpezifikation
NP_116741 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HCC-2/HMRP-2B/LKN1/Lkn-1/MIP-1d/MIP-5/NCC-3/NCC3/SCYA15/SCYL3/SY15 | |
CCL15 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6359 | |
CCL15 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NDAETELMMSKLPLENPVVLNSFHFAADCCTSYISQSIPCSLMKSYFETSSECSKPGVIFLTKKGRQVCAKPSGPGVQDCMKKLKPYSI | |
RUO | |
CCL15 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |