missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 18711934
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
18711934 1 Platte 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18782034 6 Platten 6 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18711934 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DCP00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CCL2/JE/MCP-1 in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul), urine (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 31.20 - 2000pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 10pg/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urin
Spezifität Natural and Recombinant Human MCP-1
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 6347
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (200uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL),Urine (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.