Learn More
Invitrogen™ 6Ckine/CCL21 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHCCL21
437.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15444933
  • 656.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human 6Ckine/CCL21 ELISA quantitates Hu 6Ckine in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu 6Ckine. Principle of the method The Human 6Ckine solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen ist eines von mehreren CC-Zytokin-Genen, die auf dem p-Arm des Chromosoms 9 gruppiert sind. Zytokine sind eine Familie von sezernierten Proteinen, die an immunoregulatorischen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Die CC-Zytokine sind Proteine, die durch zwei benachbarte Zysteine charakterisiert sind. Ähnlich wie andere Chemokine hemmt das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, die Hämopoiese und stimuliert die Chemotaxis. Dieses Protein ist chemotaktisch in vitro für Thymozyten und aktivierte T-Zellen, jedoch nicht für B-Zellen, Makrophagen oder Neutrophilen. Das durch dieses Gen kodierte Zytokin kann auch eine Rolle bei der Vermittlung des Homings von Lymphozyten an sekundäre lymphoide Organe spielen. Es handelt sich um einen funktionellen Liganden mit hoher Affinität für den Chemokin-Rezeptor 7 (CCR7), der auf T- und B-Lymphozyten exprimiert wird, und einen weiteren bekannten Rezeptor für ein anderes Mitglied der Zytokin-Familie (kleines induzierbares Zytokin A19).
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse O00585
30 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6366
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
32.76 bis 8000 pg/ml
30 bis 8,000 pg/ml
Biotin
GCPR
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1δ, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
6Ckine, Ckb9, ECL, SCYA21, SLC, TCA4
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
RP11-195F19.22-001, 6Ckine, CKb9, ECL, SCYA21, SLC, TCA4
1 Std 20 Min