missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CCNDBP1 Partial ORF (NP_036274.2, 261 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_036274.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23582
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16184866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023582-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16174866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023582-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene was identified by the interaction of its gene product with Grap2, a leukocyte-specific adaptor protein important for immune cell signaling. The protein encoded by this gene was shown to interact with cyclin D. Transfection of this gene in cells was reported to reduce the phosphorylation of Rb gene product by cyclin D-dependent protein kinase, and inhibit E2F1-mediated transcription activity. This protein was also found to interact with helix-loop-helix protein E12 and is thought to be a negative regulator of liver-specific gene expression. Several alternatively spliced variants have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: LVAENGKKDQVAQMADIVDISDEISPSVDDLALSIYPPMCHLTVRINSAKLVSVLKKALEITKASHVTPQPEDSWIPLLINAIDHCMNRIKELTQSELEL
Spezifikation

Spezifikation

NP_036274.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DIP1/GCIP
CCNDBP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23582
CCNDBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LVAENGKKDQVAQMADIVDISDEISPSVDDLALSIYPPMCHLTVRINSAKLVSVLKKALEITKASHVTPQPEDSWIPLLINAIDHCMNRIKELTQSELEL
RUO
CCNDBP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen